Tisk…

1H,2H,2H-Perchloropropane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR16934-25G OR16934-5G
APOSOR16934-25GEA 6020 CZK
APOSOR16934-25G APOSOR16934-5G
1H,2H,2H-Perchloropropane
1H,2H,2H-Perchloropropane
Vzorec: C₃H₃Cl₅
MW: 216,321 g/mol
Bod varu: 74 °C ( 28 mm Hg)
Hustota: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 69,2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045255
CAS číslo: 23153-23-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR