1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,3-Dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-inden-5-yl)-1H-pyrrole
OR16908-1G
OR16908-5G
APOSOR16908-1GEA
4960
CZK
APOSOR16908-1G
APOSOR16908-5G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Vzorec:
C₁₈H₂₂N₂O₂ MW: 298,379 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00206198 CAS číslo: 657405-94-2 |