Tisk…
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 827 CZK
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Bod varu: 60 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09025880
CAS číslo: 1860-99-7