Tisk…
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 CZK
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26960527
CAS číslo: 1620569-18-7