Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxooctahydro-2H-isoindole, tert-Butyl 4-oxooctahydro-2H-isoindole-2-carboxylate, tert-Butyl 4-oxohexahydro-1H-isoindole-2(3H)-carboxylate
OR16704-1G
OR16704-250MG
OR16704-500MG
APOSOR16704-1GEA
11410
CZK
APOSOR16704-1G
APOSOR16704-250MG
APOSOR16704-500MG
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 95%
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected
Vzorec:
C₁₃H₂₁NO₃ MW: 239.311 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17170012 CAS číslo: 879687-92-0 |