Tisk…
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Trichloromethyl)ethylene, (Trichloromethyl)ethene, HCC 1240ZF
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 11250 CZK
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Vzorec: C₃H₃Cl₃
MW: 145.415 g/mol
Bod varu: 114.5 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01749212
CAS číslo: 2233-00-3
UN: 1993
ADR: 3 III