Tisk…
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 4860 CZK
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₂₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808577
CAS číslo: 874831-60-4