Tisk…
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-m-tolualdehyde, 3-Formyl-2-nitrotoluene
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 5630 CZK
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₃
MW: 165.146 g/mol
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703364
CAS číslo: 5858-27-5