3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G
OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA
1210
CZK
APOSOR16688-1G
APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230.059 g/mol Bod tání: 52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276004 CAS číslo: 55324-02-2 UN: 3261 ADR: 8 III |