Tisk…
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16684-1G OR16684-250MG
APOSOR16684-1GEA 10350 CZK
APOSOR16684-1G APOSOR16684-250MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₈H₉BrN₂
MW: 213,074 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09881254
CAS číslo: 1023813-80-0