Tisk…
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-6-formyltoluene, 3-Bromo-o-tolualdehyde
OR16673-1G OR16673-250MG OR16673-5G
APOSOR16673-1GEA 705 CZK
APOSOR16673-1G APOSOR16673-250MG APOSOR16673-5G
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847533
CAS číslo: 83647-40-9