Tisk…
4-Bromo-3-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 2360 CZK
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Bod tání: 83…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070745
CAS číslo: 202865-84-7