Tisk…
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbenzene, α,3-Dibromo-o-xylene
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 6550 CZK
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod tání: 31…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847532
CAS číslo: 112299-62-4
UN: 3261
ADR: 8,II