Tisk…
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16662-1G OR16662-5G OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA 622 CZK
APOSOR16662-1G APOSOR16662-5G APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Bod tání: 101…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847531
CAS číslo: 83647-43-2