Tisk…
5-Amino-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Thiazol-5-amine
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 2360 CZK
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
MW: 100,142 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834069
CAS číslo: 17721-00-5