Tisk…
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 10350 CZK
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃S
MW: 237,275 g/mol
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01416244
CAS číslo: 17547-79-4