Tisk…
6-Bromochroman
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-chromene
OR16541-1G OR16541-500MG OR16541-5G
APOSOR16541-1GEA 827 CZK
APOSOR16541-1G APOSOR16541-500MG APOSOR16541-5G
6-Bromochroman
6-Bromochroman
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Bod varu: 82…84 °C (0,05 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698725
CAS číslo: 3875-78-3