4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16530-250MG
OR16530-1G
APOSOR16530-250MGEA
3740
CZK
APOSOR16530-250MG
APOSOR16530-1G
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₇H₂₁BO₂S Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11841077 CAS číslo: 1007847-76-8 |