Tisk…
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran, 2-(Benzofuran-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(1-Benzofuran-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16510-250MG OR16510-1G OR16510-5G
APOSOR16510-250MGEA 7340 CZK
APOSOR16510-250MG APOSOR16510-1G APOSOR16510-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₇BO₃
MW: 244.094 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841067
CAS číslo: 796851-30-4