Tisk…
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 1160 CZK
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Bod tání: 84…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444390
CAS číslo: 2987-49-7