Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16435-25G
OR16435-5G
OR16435-1G
APOSOR16435-25GEA
12400
CZK
APOSOR16435-25G
APOSOR16435-5G
APOSOR16435-1G
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Ethyl (2E)-pent-2-enoate
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Hustota: 0,9086 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06204561 CAS číslo: 24410-84-2 UN: 3272 ADR: 3,III |