Tisk…
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen, (2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propionic acid, R-Naproxen, 2-[(1R)-1-Carboxyethyl]-6-methoxynaphthalene
OR16409-5G
APOSOR16409-5GEA 3440 CZK
APOSOR16409-5G
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230,259 g/mol
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00870716
CAS číslo: 23979-41-1
EINECS: 245-966-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III