Tisk…
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 2690 CZK
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12674801
CAS číslo: 63746-12-3