Tisk…
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-4-oxopiperidine
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 705 CZK
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Vzorec: C₆H₁₁NO₃S
MW: 177,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061935
CAS číslo: 218780-53-1