Tisk…
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16021-1G OR16021-5G
APOSOR16021-1GEA 4570 CZK
APOSOR16021-1G APOSOR16021-5G
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
1-Benzyl-2-methylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,285 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367737
CAS číslo: 29906-54-5