Tisk…
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16017-1G OR16017-250MG OR16017-5G
APOSOR16017-1GEA 2980 CZK
APOSOR16017-1G APOSOR16017-250MG APOSOR16017-5G
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
1-Benzyl-3-ethylpiperazine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204.311 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265492
CAS číslo: 313657-25-9