Tisk…
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, [(S)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanol
OR15996-1G OR15996-250MG OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA 5560 CZK
APOSOR15996-1G APOSOR15996-250MG APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035736
CAS číslo: 205194-35-0