Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol, (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
OR15967-1G OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA 4140 CZK
APOSOR15967-1G APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09859210
CAS číslo: 14716-89-3