Tisk…
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-(pyridin-3-yl)thiophene
OR15965-1G OR15965-250MG OR15965-100MG
APOSOR15965-1GEA 7670 CZK
APOSOR15965-1G APOSOR15965-250MG APOSOR15965-100MG
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₆BrNS
MW: 240,12 g/mol
Bod tání: 52…54,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971290
CAS číslo: 169050-05-9