Tisk…
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 0 CZK
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863218
CAS číslo: 259807-47-1