Tisk…
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(6-Carboxypyridin-3-yl)pyrrolidine, 2-Carboxy-5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR15955-1G OR15955-250MG
APOSOR15955-1GEA 12340 CZK
APOSOR15955-1G APOSOR15955-250MG
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Bod tání: 193,5…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879903
CAS číslo: 950603-19-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III