Tisk…
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxytetrahydro-2H-thiopyran, 4-Carboxythiane, Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic Acid
OR15954-250MG
APOSOR15954-250MGEA 5430 CZK
APOSOR15954-250MG
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂S
MW: 146,207 g/mol
Bod tání: 111…112,5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09879921
CAS číslo: 89489-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III