Tisk…
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15946-250MG OR15946-1G
APOSOR15946-250MGEA 3410 CZK
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Vzorec: C₅H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09879901
CAS číslo: 36958-61-9
UN: 3265
ADR: 8,III