Tisk…
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 7180 CZK
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClNO₂S
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09879958
CAS číslo: 941716-95-6
UN: 3261
ADR: 8,III