Tisk…
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropan-1-ol, N-BOC protected
OR15920-1G OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA 3480 CZK
APOSOR15920-1G APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Vzorec: C₂₀H₂₅NO₃
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865075
CAS číslo: 155836-48-9