Tisk…
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Thiazole-4-carbothioic acid amide, 1,3-Thiazole-4-carbothioamide, 4-Carbamothioyl-1,3-thiazole
OR15911-1G
APOSOR15911-1GEA 3410 CZK
APOSOR15911-1G
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
Vzorec: C₄H₄N₂S₂
MW: 144,218 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115283
CAS číslo: 80653-66-3