3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR15770-1G
OR15770-250MG
APOSOR15770-1GEA
12900
CZK
APOSOR15770-1G
APOSOR15770-250MG
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Vzorec:
C₇H₇N₃·2ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16628054 CAS číslo: 1257535-55-9 |