Tisk…
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15762-1G OR15762-5G
APOSOR15762-1GEA 6350 CZK
APOSOR15762-1G APOSOR15762-5G
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972614
CAS číslo: 499770-81-9