Tisk…
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 17960 CZK
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035754
CAS číslo: 189120-04-5