Tisk…
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)-1-phenylcyclobutane
OR15757-1G OR15757-500MG OR15757-5G
APOSOR15757-1GEA 4370 CZK
APOSOR15757-1G APOSOR15757-500MG APOSOR15757-5G
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-phenylcyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035753
CAS číslo: 58469-03-7