Tisk…
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1-Methyl-1H-indol-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 705 CZK
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₀BNO₂
MW: 257,136 g/mol
Bod tání: 97…99,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690255
CAS číslo: 884507-19-1