Tisk…
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 3480 CZK
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
Bod tání: 253…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017614
CAS číslo: 195383-80-3