Tisk…
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15584-1G OR15584-5G
APOSOR15584-1GEA 5720 CZK
APOSOR15584-1G APOSOR15584-5G
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₄ClNO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09265527
CAS číslo: 934236-41-6