Tisk…
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 3540 CZK
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂·ClH
MW: 153,01 g/mol
Bod tání: 139…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01721661
CAS číslo: 38585-61-4