Tisk…
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1529-100MG OR1529-250MG OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA 2480 CZK
APOSOR1529-100MG APOSOR1529-250MG APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Vzorec: C₁₃H₉ClN₄O₃
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00576759
CAS číslo: 306934-83-8