Tisk…
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzonitrile, 1-Benzoyl-3-(4-cyanophenyl)thiourea
OR15041-5G OR15041-10G OR15041-25G
APOSOR15041-5GEA 1490 CZK
APOSOR15041-5G APOSOR15041-10G APOSOR15041-25G
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃OS
MW: 281,332 g/mol
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00587941
CAS číslo: 1448-64-2