4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR15038-1G
OR15038-250MG
APOSOR15038-1GEA
3110
CZK
APOSOR15038-1G
APOSOR15038-250MG
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₄S MW: 220,294 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407481 CAS číslo: 683274-67-1 |