Tisk…
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)toluene, 2,4-Diamino-6-(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine
OR1498-10G OR1498-1G OR1498-5G
APOSOR1498-10GEA 7050 CZK
APOSOR1498-10G APOSOR1498-1G APOSOR1498-5G
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₅
MW: 201,228 g/mol
Bod tání: 232…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269392
CAS číslo: 19338-12-6