Tisk…
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(4-Methoxyphenyl)pyridazin-3-amine
OR14971-100MG
APOSOR14971-100MGEA 622 CZK
APOSOR14971-100MG
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801353
CAS číslo: 4776-87-8