Tisk…
6-Phenylpyridazin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14968-250MG OR14968-100MG OR14968-1G
APOSOR14968-250MGEA 2400 CZK
APOSOR14968-250MG APOSOR14968-100MG APOSOR14968-1G
6-Phenylpyridazin-3-amine
6-Phenylpyridazin-3-amine
Vzorec: C₁₀H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234636
CAS číslo: 14966-91-7